Learn More
Propionic acid, 99%
Codice prodotto. 11336846
Click to view available options
Quantità:
100 g
1000 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 11336846
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04210.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79-09-4 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Propionic acid is used as a preservative for animal feed and food for human consumption. It acts as an intermediate in the production of polymers like cellulose-acetate-propionate, artificial flavorings, agrochemicals and in bleaching agents. In addition, it is used in the synthesis of morphans.
Solubility
Miscible with water, alcohol, diethyl ether and chloroform.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-09-4
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.079
Numero MDL MFCD00002756
InChI Key XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
IUPAC Name acido propanoico
SMILES CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Propionic acid
Punto di fusione -21°C
Densità 0.992
Punti di ebollizione 140°C to 141°C
Punto d'infiammabilità 51°C (123°F)
Odore Unpleasant
Formula lineare CH3CH2CO2H
Indice di rifrazione 1.3875
Quantità 100 g
Numero UN UN3463
Beilstein 506071
Indice di Merck 14,7825
Informazioni di solubilità Miscible with water,alcohol,diethyl ether and chloroform.
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propanoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Propionic acid