Learn More
DiscoverX Propranolol Hydrochloride
Click to view available options
:
10 mg
Descrizione
Propranolol is a sympatholytic beta-adrenergic antagonist, widely used for treatment of tremors, angina, hypertension, heart rhythm disorders, migraines, thyrotoxicosis, anxiety, and other circulatory diseases. It was the first successful beta-blocker developed. Acts as an antagonist for ADRAB1 and ADRAB2. Provided as 10mg of dry powder.
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 mg |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.