Learn More
Propranolol hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16408376
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
Codice prodotto. 16408376
Marca: Medchem Express HYB0573
MedChemExpress Propranolol hydrochloride is a nonselective β-adrenergic receptor (βAR) antagonist, has high affinity for the β1AR and β2AR with Ki values of 1.8 nM and 0.8 nM, respectively.
Propranolol hydrochloride inhibits [3H]-DHA binding to rat brain membrane preparation with an IC50 of 12 nM. Propranolol hydrochloride is used for study of hypertension, pheochromocytoma, myocardial infarction, cardiac arrhythmias, angina pectoris, and hypertrophic cardiomyopathy.
Specifica
Materiale o nome chimico Propranolol hydrochloride
CAS 318-98-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H22ClNO2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (507.10 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (112.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=CC2=CC=CC=C12.Cl
Molecular Weight (g/mol) 295.8
Peso formulazione 295.8
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.