Learn More
Propyl Acetate, ≥99.5%, Honeywell™
Codice prodotto. 15635770 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 15635770
Marca: Honeywell Research Chemicals 5374381L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.5%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-60-4
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00009372
InChI Key YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
IUPAC Name propyl acetate
SMILES CCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Propyl acetate
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Densità 0.888g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 102°C
Punto d'infiammabilità 14°C (57.2°F)
Punto di combustione 842°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COOCH2CH2CH3
Quantità 1 L
Numero UN UN1276
Beilstein 1740764
Densità vapore 3.5 (vs air)
Peso formulazione 102.13g/mol
Pressione del vapore 25mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.5%