Learn More
Propylene Carbonate, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120733 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 15688030
Marca: Honeywell Research Chemicals P526521L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-32-7
Formula molecolare C4H6O3
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Numero MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI Key RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Propylene carbonate
Punto di fusione -55°C
Densità 1.204g/mL at 25°C
pH 7 (at 200g/L 20°C)
Punti di ebollizione 240°C
Punto di combustione 851°F
Odore Fruit like
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 L
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 107913
Peso formulazione 102.09g/mol
Pressione del vapore 0.13mmHg (20°C), 0.98mmHg (50°C)
Percent Purity 0.99