Learn More
Contec™ PROSAT™ Pi Microfiber Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Microfiber wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Marca:  Contec™ PS-314-BPR
Codice prodotto. 17504256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    809.00€
    549.79€ / pezzi 800
    Risparmia 259.21€
    32% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PROSAT™ Pi wipes are designed to help life science manufacturers control contamination and ultimately maintain cGMP compliance while consuming less resources. The wipes are made from polyester and nylon split microfiber, enhancing their cleaning effectiveness and contaminant pick-up ability. The 80 gsm microfiber fabric is highly sorbent and offers metered release of solvent to surfaces, covering greater areas compared to other presaturated wipes.
PROSAT Pi wipes are presaturated with 70% USP grade IPA and 30% DI water, allowing for controlled application to surfaces and less VOCs compared to spraying. The peel-and-reseal pouch can be resealed throughout use to maintain the wipes’ saturation level and IPA concentration.
PROSAT Pi wipes are ideal for pharmaceutical, biotechnology and medical device manufacturers.
  • Nonwoven split microfiber increases cleaning effectiveness and contaminant pick up and offers a smooth, even laydown of solvent to surfaces
  • Covers greater surface area compared to non-microfiber wipes, reducing the number of wipes required for some cleaning tasks
  • Presaturated wipes have controlled saturation levels greatly reduce solvent usage, VOCs and waste
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • with 70% I PA/30% DI Water, 23 x 23cm
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P411-Conservare a temperature non superiori a °C/°F.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, propan-2-ol