Learn More
Contec™ Panni Polynit Heatseal PROSAT™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16665534 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 800
Codice prodotto. 16665534
Marca: Contec™ PSPS0046
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I panni Polynit Heatseal PROSAT™ sono realizzati in 100% poliestere testurizzato lavorato a maglia con bordi sigillati al laser che consentono di generare livelli molto bassi di particelle e fibre.
I panni in poliestere sono chimicamente resistenti e generano un livello eccezionalmente basso di particelle e fibre. La maglia interlock rende il tessuto durevole, l’aggiunta di un punto periodico di una maglia interlock indemagliabile impedisce al tessuto di sfilacciarsi creando un tessuto ancora più resistente dai bordi robusti.
I panni presaturati garantiscono una saturazione costante di ciascun panno indipendentemente dall’operatore. I panni presaturati possono aumentare il controllo e la responsabilità dei solventi, nonché ridurre le emissioni di COV. I panni sono forniti in comode buste staccabili e richiudibili di facile utilizzo o in tubi ricaricabili.
Caratteristiche & vantaggi
  • Bordi sigillati per ridurre la generazione di particelle e fibre
  • In 100% poliestere lavorato a maglia, sono resistenti alle abrasioni e agli agenti chimici
  • Bassa dispersione di particelle ed estraibili
  • I panni presaturati riducono le emissioni di COV e l’uso di solventi
  • La busta richiudibile preserva la pulizia e riduce l’evaporazione del solvente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno termosaldante
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Bordi Taglio laser, sigillati
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Quantità confezione 50/busta, 16 buste/confez.
Soluzione di saturazione 5% IPA/95% acqua deionizzata
Grado Grado semiconduttore