Learn More
Contec™ Panni presaturati a maglia polynit PROSAT™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 cm (4 x 4 pollici)
15 x 23 cm (6 x 9 pollici)
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Soluzione di saturazione:
70% IPA, 30% acqua deionizzata
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Quantità confezione:
20 Wipes/Pouch, 20 Pouches/Cs.
20 Wipes/Pouch, 24 Pouches/Cs.
20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs.
20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs. (Half-folded)
20 panni/busta, 20 buste/confez. (impilati piatti)
20 panni/busta, 24 buste/confez. (ripiegati)
20 panni/busta, 64 buste/confez.
20/pacco, 1 pacco/OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/confez.
20/pacco, 5 pacchi/OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/confez.
30 panni/busta, 20 buste/confez.
30 panni/busta, 30 buste/confez. (impilati piatti)
30/Pouch, 20 Pouches/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 160
pezzi 400
pezzi 480
pezzi 600
pezzi 800
pezzi 900
Descrizione
Per la pulizia delle superfici e delle apparecchiature in ambienti critici in cui sono necessari solventi aggressivi. I panni presaturati a maglia polynit PROSAT™ Contec™ sono panni preimbevuti in poliestere per operazioni di pulizia generiche. I panni sono testurizzati a maglia interlock indemagliabile per una buona assorbenza di solventi, resistenti all'abrasione e agli agenti chimici.
- Ideali per applicazioni in cui sono necessarie grandi quantità di panni o solventi aggressivi per pulire superfici e apparecchiature.
- Disponibili con il 100% di IPA di grado semiconduttore e il 70% di IPA di grado USP e il 30% di acqua deionizzata.
- Livello di dispersione di particelle e fibre estremamente basso.
- Panno testurizzato morbido non abrasivo, che pulisce senza graffiare.
1916560:
- i panni in poliestere preimbevuti sono realizzati per operazioni di pulizia generiche in ambienti di Classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5).
- Ideali per la pulizia delle superfici esterne dei prodotti e delle superfici interne degli utensili di lavoro o di altre apparecchiature.
19165631, 19160965, 19038564:
- i panni di peso standard sono realizzati in 100% poliestere testurizzato a maglia interlock indemagliabile per una buona assorbenza di solventi, resistenza all'abrasione e resistenza agli agenti chimici.
- Sigillati a caldo e saturati con varie miscele di alcol isopropilico e acqua deionizzata.
- Basso contenuto di particelle ed estraibili.
- Lavati e confezionati in una camera bianca di classe ISO 4 (FED-STD-209E Classe 10/M2.5).
19038565, 19033771, 19120816, 19120817, 19047635:
- i panni sterili sono convalidati con livello di sicurezza della sterilità di 10-6 in conformità con le linee guida AAMI/ISO 11137 Metodo 1 per la sterilizzazione dei dispositivi medici.
- I panni sterili a maglia polynit PROSAT™ sono confezionati per l'uso in aree con nucleo sterile e sono ideali per la pulizia di articoli prima dello stoccaggio e della pulizia ambientale.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panno presaturato |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Poliestere |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Peso base | 140 g/m2 |
| Struttura | Maglia a piqué indemagliabile |
| Monouso | Monouso |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.