Learn More
Contec™ Panni presaturati in tessuto non tessuto PROSAT™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 20 cm (8 x 8 pollici)
28 x 23 cm (11 x 9 pollici)
Materiale:
Poliestere, cellulosa
Polipropilene
Soluzione di saturazione:
70% IPA, 30% acqua deionizzata
Quantità confezione:
1800 Wipes/Cs.
24 salviette/sacchetto
50 Wipes/Bag, 40 Bags/Cs.
50 panni/sacchetto
Confezione da 24, 50 confezioni/scatola
Confezione da 50, 24 confezioni/scatola
Confezione da 50, 28 confezioni/scatola
Confezione da 50, 40 confezioni/scatola
Confezione da 50, 50 confezioni/scatola
Dimensione della confezione:
0.30kg
pezzi 1200
pezzi 1400
pezzi 2000
pezzi 24
pezzi 2500
pezzi 50
Descrizione
Questi panni sono utili per la pulizia di banchi da lavoro a flusso laminare, superfici di camere bianche e apparecchiature. I panni presaturati non tessuti PROSAT™ Contec™ offrono un livello di saturazione specifico in base alle diverse attività con il solvente o il disinfettante desiderato.
- Substrato del panno progettato appositamente per l'applicazione
- Compatibili con ambienti di classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
- Ideali per la pulizia degli articoli prima di riporli
- In polipropilene termosaldato o in cellulosa/poliestere
- Pratici ed efficaci per detergere strumenti di lavorazione e altre apparecchiature
- I panni in 100% poliestere spunlace offrono maggiore igiene, quelle in polipropilene termosaldato maggiore durata, quelle in poliestere idrolegato/cellulosa costi minori
- La miscela di solventi soddisfa le specifiche SEMI relative a metalli e contaminanti
Specifications
Specifications
| Product Type | Panno presaturato |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 28 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Poliestere, cellulosa |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 5 |
| Descrizione | PROSAT PSC20006, Pre-saturated with 70% IPA/30% DI water solution |
| Monouso | Monouso |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- CONTEC PROSAT AMP THETA 70/30 IPA & DI WATER
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: PROPAN-2-OL