Learn More
Contec™ Panni preimbevuti non tessuti PROSAT™
Panni per la pulizia di banchi da lavoro a flusso laminare, superfici di camere bianche e apparecchiature. I panni preimbevuti non tessuti Contec™ PROSAT™ offrono un livello di saturazione del solvente o del disinfettante desiderato specifico per ciascuna attività.
Marca: Contec™ PS-850E-BPR
Dettagli aggiuntivi : Peso : 15.05930kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
Use these wipes to clean laminar flow workbenches, cleanroom surface and equipment. Contec™ PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes feature task-specific saturation level of the solvent or disinfectant required to do the job.
- Wipe substrate designed for the application
- Compatible with ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
- Ideal for wiping articles prior to pass through
- Made of meltblown polypropylene or cellulose/polyester
- Effective and convenient for wipe-downs of process tools and other equipment
- Choose spunlaced 100% polyester wipers for improved cleanliness, meltblown polypropylene wipes for improved durability, or economical hydroentangled polyester/cellulose wipers
- Solvent blend meets SEMI specifications for metals and contaminants
Specifica
PROSAT™ Pre-saturated Wipes | |
20.3 x 20.3 cm (8 x 8 in.) | |
Process Tools and Other Equipment | |
Non-sterile |
ISO Class 5 | |
Ideal for Routine Cleaning and Wiping Instruments and Equipment | |
70% IPA, 30% DI Water |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.