Learn More
Contec™ Mocio PROSAT™ QuickTask: presaturato con IPA al 70%, acqua deionizzata al 30%
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7250216 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Modello:
PSTA0021
PSTA0022, irradiato
Sterilità:
Non sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Codice prodotto. 17800194
Marca: Contec™ PSTA0022BPR
I moci presaturati con IPA di grado USP permettono un consumo uniforme delle quantità da parte degli operatori ed eliminano la necessità di una soluzione detergente aggiuntiva e di separare moci e secchi in una camera. I moci presaturati consentono l’applicazione mirata di IPA sulle superfici. Eliminano il rischio di fuoriuscite di liquidi infiammabili e riducono l’uso di IPA e VOC.
Il sistema di pulizia PROSAT™ QuickTask™ assicura un consumo stabile e rappresenta un'opzione conveniente quando si utilizza l’IPA per pulire o rimuovere i residui. Ogni mocio è presaturato con una quantità predefinita di alcol isopropilico al 70% di grado USP, eliminando la necessità di accessori aggiuntivi come sistemi a secchio o strizzatori. Questi moci sono confezionati in una pratica busta facile da strappare. Il sistema ha una superficie in 100% poliestere e genera bassi livelli di particelle e fibre. L'utilizzo di questo mocio con il telaio QuickTask™ e il manico QuickConnect™ lo rende un’alternativa ergonomica alla pulizia a mano con i panni presaturati con IPA. Questo sistema è ideale per il risciacquo dopo l’applicazione di disinfettanti a soffitti, pareti e pavimenti o per rimuovere i residui secchi dalle superfici. Il sistema di pulizia PROSAT QuickTask™ è disponibile irradiato per l'uso in camere bianche di Grado B-D.
Mocio presaturato con IPA QuickTask™
  • Le testine del mocio rivestite in 100% poliestere a 2 strati generano bassi livelli di particelle e fibre
  • Disponibili irradiate, che le rendono ideali per l’uso in camere bianche di Grado B
  • La confezione è formata da una pratica busta facile da strappare
  • Il numero ridotto di moci per confezione limita gli sprechi, rendendolo ideale per gli ambienti più piccoli
Imballaggio:
confezionato in sacchetti esterni in polietilene per semplificare il trasferimento del prodotto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Mocio
Modello PSTA0022, irradiato
Lunghezza (sistema imperiale) 16 pollici
Sterilità Sterili
Lunghezza (sistema metrico) 41 cm
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 13 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in
Monouso Monouso
Color-coded No
Materiale Poliestere
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Contec IPA Wipes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Propan-2-ol