Learn More
Contec Panni PROSAT ReFIBE
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 pollici
12 x 12 pollici
12 x 12 pollici (30,48 x 30,48 cm)
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 400
pezzi 600
Descrizione
- Il materiale in 100% poliestere lavorato a maglia lavato e riciclato produce bassi livelli di particelle e fibre
- Resistenti agli agenti chimici e alle abrasioni
- Panno morbido testurizzato che pulisce le superfici senza graffiarle
- Prodotto con plastica riciclata al 100%, devia la plastica dagli oceani e dalle discariche
- Consente all’organizzazione di ridurre il proprio impatto ambientale e di raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità
- I panni presaturati riducono l'uso di solventi e le emissioni di COV
- Garantiscono una saturazione costante di ciascun panno indipendentemente dall’operatore
- La busta richiudibile mantiene i livelli di saturazione durante l’uso e facilita la rimozione del panno
- Il taglio al laser dei bordi sigilla le fibre sul bordo dei panni riducendone lo spargimento
- Convalidati sterili con un SAL di 10-6, sono adatti per l’uso nelle camere bianche di grado più elevato
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Materiale | Poliestere |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Peso base | 124 g/m2 |
| Struttura | Maglia interlock, indemagliabile |
| Monouso | Monouso |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.