Learn More
Contec™ Panni sterili a basso contenuto di endotossina PROSAT™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15697026 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
10 panni/busta, in confezione tripla
30 panni/busta, confezione doppia
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 450
pezzi 550
Codice prodotto. 15697026
Marca: Contec™ PSWE0003
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Realizzati in 100% poliestere a maglia polynit con sigillatura a caldo e presaturati con una miscela di IPA al 70% e acqua per preparazioni iniettabili (WFI) distillata al massimo grado. I panni sterili a basso contenuto di endotossina PROSAT™ sono a basso contenuto di particelle e fibre per un utilizzo ideale nelle aree a contatto con il prodotto. Ogni lotto di panni ha un livello di endotossina garantito inferiore a <1EU per dispositivo.
  • I panni sterili PROSAT™ Polynit™ Heatseal LE sono realizzati in 100% poliestere lavorato a maglia polynit con sigillatura a caldo, presaturati con una miscela al 70% di isopropanolo e al 30% di acqua per preparazioni iniettabili (WFI).
  • Ogni lotto viene testato prima del rilascio e viene certificato un livello di endotossina inferiore a <1EU/panno.
  • Il panno con bordi sigillati genera livelli molto bassi di particelle e fibre ed è ideale per l'uso nelle aree a contatto con il prodotto.
  • Ogni busta richiudibile contiene pochi panni per evitare qualsiasi spreco al termine di una sessione.
  • Ogni busta è confezionata singolarmente per un facile ingresso nella suite sterile.
  • I panni presaturati offrono numerosi vantaggi, tra cui il controllo del solvente, la riduzione dei composti organici volatili (COV) e un maggiore controllo del processo e delle procedure ripetute.
  • La busta richiudibile riduce gli sprechi.
  • I panni sterili PROSAT Polynit Heatseal LE sono convalidati sterili e adatti all’uso in suite asettiche e nelle camere bianche farmaceutiche più critiche.
Caratteristiche e vantaggi:
  • Consigliati per ambienti di grado A/B o classe ISO 3-8, aree a contatto con il prodotto
  • Il tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia produce livelli molto bassi di particelle e fibre
  • I bordi sigillati al laser riducono la generazione di fibre dal bordo del panno
  • I livelli di endotossina garantiti pari a <1EU/dispositivo li rendono ideali per le superfici a contatto con il prodotto
  • Numero ridotto di panni per busta richiudibile per eliminare gli sprechi
  • Ingombro ridotto, sono disponibili buste sospese, ideali per l’uso in sistemi di isolamento e RAB
  • I panni presaturati riducono le emissioni di COV e l’uso di solventi
  • La busta richiudibile preserva la pulizia e i livelli di saturazione del solvente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno per camera bianca presaturato
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Materiale Poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 140 gsm
Struttura Maglia interlock indemagliabile
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Per camere sterili farmaceutiche più critiche
Quantità confezione 10 panni/busta, in confezione tripla
Strato 2-ply
Soluzione di saturazione 70% IPA/30% WFI, grado USP