Learn More
Contec™ Panni sterili a basso contenuto di endotossina PROSAT™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17264533 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
10 panni/busta, in confezione tripla
30 panni/busta, confezione doppia
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 450
pezzi 550
Codice prodotto. 17264533
Marca: Contec™ PSWE0002BPR
Realizzati in 100% poliestere a maglia polynit con sigillatura a caldo e presaturati con una miscela di IPA al 70% e acqua per preparazioni iniettabili (WFI) distillata al massimo grado. I panni sterili a basso contenuto di endotossina PROSAT™ sono a basso contenuto di particelle e fibre per un utilizzo ideale nelle aree a contatto con il prodotto. Ogni lotto di panni ha un livello di endotossina garantito inferiore a <1EU per dispositivo.
  • I panni sterili PROSAT™ Polynit™ Heatseal LE sono realizzati in 100% poliestere lavorato a maglia polynit con sigillatura a caldo, presaturati con una miscela al 70% di isopropanolo e al 30% di acqua per preparazioni iniettabili (WFI).
  • Ogni lotto viene testato prima del rilascio e viene certificato un livello di endotossina inferiore a <1EU/panno.
  • Il panno con bordi sigillati genera livelli molto bassi di particelle e fibre ed è ideale per l'uso nelle aree a contatto con il prodotto.
  • Ogni busta richiudibile contiene pochi panni per evitare qualsiasi spreco al termine di una sessione.
  • Ogni busta è confezionata singolarmente per un facile ingresso nella suite sterile.
  • I panni presaturati offrono numerosi vantaggi, tra cui il controllo del solvente, la riduzione dei composti organici volatili (COV) e un maggiore controllo del processo e delle procedure ripetute.
  • La busta richiudibile riduce gli sprechi.
  • I panni sterili PROSAT Polynit Heatseal LE sono convalidati sterili e adatti all’uso in suite asettiche e nelle camere bianche farmaceutiche più critiche.
Caratteristiche e vantaggi:
  • Consigliati per ambienti di grado A/B o classe ISO 3-8, aree a contatto con il prodotto
  • Il tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia produce livelli molto bassi di particelle e fibre
  • I bordi sigillati al laser riducono la generazione di fibre dal bordo del panno
  • I livelli di endotossina garantiti pari a <1EU/dispositivo li rendono ideali per le superfici a contatto con il prodotto
  • Numero ridotto di panni per busta richiudibile per eliminare gli sprechi
  • Ingombro ridotto, sono disponibili buste sospese, ideali per l’uso in sistemi di isolamento e RAB
  • I panni presaturati riducono le emissioni di COV e l’uso di solventi
  • La busta richiudibile preserva la pulizia e i livelli di saturazione del solvente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno per camera bianca presaturato
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Materiale Poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 140 g/m2
Struttura Maglia interlock indemagliabile
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Per le camere bianche farmaceutiche più critiche
Quantità confezione 30 panni/busta, confezione doppia
Strato 2 veli
Soluzione di saturazione 70% IPA/30% WFI, grado USP
Sterilità Sterile
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.