Learn More
Contec™ Panni sterili a basso contenuto di endotossina PROSAT™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
10 panni/busta, in confezione tripla
30 panni/busta, confezione doppia
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 450
pezzi 550
Descrizione
- I panni sterili PROSAT™ Polynit™ Heatseal LE sono realizzati in 100% poliestere lavorato a maglia polynit con sigillatura a caldo, presaturati con una miscela al 70% di isopropanolo e al 30% di acqua per preparazioni iniettabili (WFI).
- Ogni lotto viene testato prima del rilascio e viene certificato un livello di endotossina inferiore a <1EU/panno.
- Il panno con bordi sigillati genera livelli molto bassi di particelle e fibre ed è ideale per l'uso nelle aree a contatto con il prodotto.
- Ogni busta richiudibile contiene pochi panni per evitare qualsiasi spreco al termine di una sessione.
- Ogni busta è confezionata singolarmente per un facile ingresso nella suite sterile.
- I panni presaturati offrono numerosi vantaggi, tra cui il controllo del solvente, la riduzione dei composti organici volatili (COV) e un maggiore controllo del processo e delle procedure ripetute.
- La busta richiudibile riduce gli sprechi.
- I panni sterili PROSAT Polynit Heatseal LE sono convalidati sterili e adatti all’uso in suite asettiche e nelle camere bianche farmaceutiche più critiche.
Caratteristiche e vantaggi:
- Consigliati per ambienti di grado A/B o classe ISO 3-8, aree a contatto con il prodotto
- Il tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia produce livelli molto bassi di particelle e fibre
- I bordi sigillati al laser riducono la generazione di fibre dal bordo del panno
- I livelli di endotossina garantiti pari a <1EU/dispositivo li rendono ideali per le superfici a contatto con il prodotto
- Numero ridotto di panni per busta richiudibile per eliminare gli sprechi
- Ingombro ridotto, sono disponibili buste sospese, ideali per l’uso in sistemi di isolamento e RAB
- I panni presaturati riducono le emissioni di COV e l’uso di solventi
- La busta richiudibile preserva la pulizia e i livelli di saturazione del solvente
Specifica
Specifica
| Product Type | Panno per camera bianca presaturato |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Materiale | Poliestere |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Peso base | 140 g/m2 |
| Struttura | Maglia interlock indemagliabile |
| Monouso | Monouso |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.