Learn More
Contec™ PROSAT™ Sterile™ Meltblown Polypropylene Wipes
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
Per la pulizia di isolatori, armadi, cappe e altre apparecchiature e utensili per camere bianche. I panni sterili in tessuto non tessuto presaturati PROSAT™ Contec™ sono ideali per la pulizia dopo il campionamento su piastra BD RODAC™. Questi panni sono p
These PROSAT™ presaturated wipes are exceptionally clean and also free from additives of any kind. This particular meltblown polypropylene contains very low levels of sodium and other ions. PROSAT™ meltblown polypropylene wipes are ideal for wiping articles prior to pass through, cleaning process tools and other equipment, and general surface cleaning.
- Low in particles and fibers, making it ideal for product contact areas
- Presaturated wipes reduce solvent usage and VOC emissions and ensure consistent saturation of each wipe independent of the operator
- Validated sterile via gamma irradiation to a 10-6 Sterility Assurance Level
- Compatible with Grade A/B or ISO Class 5 through 8 environments
- Wipes are provided in a resealable pouch for ease of use and convenience
Specifica
Specifica
| Product Type | Panno presaturato |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 28 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Polipropilene |
| Certificazione/Conformità | ISO Class 5 to 8 |
| Dimensioni (L x P) | 28 x 23 cm (11 x 9 pollici) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Routine Equipment Cleaning in Sterile Environments |
| Quantità confezione | 30 Wipes/Pk., 48 Pk./Cs. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: PROPAN-2-OL