Learn More
Contec™ Panni sterili in tessuto non tessuto presaturati PROSAT™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 23 cm (6 x 9 pollici)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 pollici)
23 x 28 cm (9 x 11 pollici)
27.9 x 23 cm (11 x 9 in.)
Quantità confezione:
20 salviette/sacchetto
24 Pk.
50 Pk.
Confezione da 20
Confezione da 24
Confezione da 30
Confezione da 50
Soluzione di saturazione:
70% IPA, 30% acqua deionizzata
70% di IPA di grado USP, 30% di acqua deionizzata
Dimensione della confezione:
pezzi 1152
pezzi 1400
pezzi 1440
pezzi 2000
pezzi 24
pezzi 800
Descrizione
Per la pulizia di isolatori, armadi, cappe e altre apparecchiature e utensili per camere bianche. I panni sterili in tessuto non tessuto presaturati PROSAT™ Contec™ sono ideali per la pulizia dopo il campionamento su piastra BD RODAC™. Questi panni sono progettati specificamente per ambienti sterili.
- Progettati per applicazioni nel settore farmaceutico, biotecnologico e di dispositivi medici
- Panni in tessuto non tessuto in 100% poliestere spunlace per i dispositivi di pulizia in poliestere idrolegato/cellulosa per un'igiene migliore ed economica o i panni in polipropilene termosaldato per una durata maggiore
- Comodamente presaturati con una miscela 70/30 di IPA di grado semiconduttore e di acqua deionizzata, che consente di ridurre le emissioni di COV e i rifiuti pericolosi
- Tutti i panni sono sterilizzati con radiazioni gamma fino a un livello di garanzia della sterilità di 10-6 e convalidati secondo le linee guida AAMI ISO 11137 (Metodo 1)
- Certificato di sterilità e certificato di irradiazione inclusi
- Ambiente: ISO 5-8, grado A/B
- Le buste richiudibili numerate singolarmente con lotto e con etichette a prova di manomissione garantiscono l’integrità e la pulizia del prodotto
Compliance
Sterilità convalidata con un livello di garanzia della sterilità di 10-6 in conformità con le linee guida del metodo 1 dell’AAMI/ISO 1137.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panno presaturato |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Polipropilene |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 4 |
| Dimensioni (L x P) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 pollici) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per la pulizia ordinaria e approfondita di apparecchiature, strumenti e altre attrezzature da laboratorio, progettati per ambienti sterili |
| Quantità confezione | 20 salviette/sacchetto |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- contec prosat sterile AMP delta 70/30 IPA & DI water
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol