Learn More
Contec™ Panni non tessuti preimbevuti PROSAT™ Sterile™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17234513 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 20 cm (8 x 8 pollici)
8 x 8 in. (20.3 x 20.3 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Codice prodotto. 17234513
Marca: Contec™ PS840IRBPR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per la pulizia di isolatori, armadi, cappe e altre apparecchiature e utensili per camere sterili. I panni non tessuti preimbevuti sterili Contec™ PROSAT™ sono progettati specificamente per ambienti sterili.
  • Polipropilene termosaldato con il 70% di IPA di grado USP/ 30 % di acqua deionizzata
  • È costituito da panni in 100% polipropilene imbevuti con una soluzione di 70% di alcool isopropanolo e 30% di acqua deionizzata in buste richiudibili
  • Pulito, privo di additivi di qualsiasi tipo e con una concentrazione di sodio molto bassa
  • Aumenta il controllo e l’affidabilità dei solventi e riduce le emissioni di VOC
  • Compatibile con camere sterili di Classe ISO 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type PROSAT™ Sterile™ Pre-saturated Wipes
Materiale Polipropilene
Struttura Meltblown nonwoven
Dimensioni (L x P) 8 x 8 in. (20.3 x 20.3 cm)
Quantità confezione 960/Cs.
Soluzione di saturazione 70% isopropanol alcohol/30% deionized water
Sterilità Sterile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70/30 IPA & DI WATER
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol