Learn More
DuPont™ Proshield™ 4 Practik
Codice prodotto. 16283502 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16283502 X-Large pezzi 25
16263512 Medium pezzi 25
16253512 Large pezzi 25
16273502 2X-Large pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16283502 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D13396479
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Proshield™ 4 Practik suits are the ideal work suits for general maintenance in industrial manufacturing and other harmless environments.
  • Micro-perforated non-woven polyethylene fabric allows unrestricted passage of air and water vapour
  • Certified according to Regulation (EU) 2016/425
  • Chemical protective clothing, Category I
  • Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside for comfort
  • Versatile protective garment for non-hazardous substances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polyethylene
Colore White
Monouso Single-use
Stile polso Elastic
Stile collo Con cappuccio
Tipo di chiusura Zipper
Sterilità Non-sterile
Stile di manicotto Elastic