Learn More
Beskrivelse
- Micro-perforated non-woven polyethylene fabric allows unrestricted passage of air and water vapour
- Certified according to Regulation (EU) 2016/425
- Chemical protective clothing, Category I
- Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside for comfort
- Versatile protective garment for non-hazardous substances
Tekniske data
Tekniske data
| Size | X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Polyethylene |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Stile polso | Elastic |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Sterilità | Non-sterile |
| Stile di manicotto | Elastic |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?