Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 bianco
Codice prodotto. 15481245 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15481245 Large pezzi 50
15461245 piccolo pezzi 50
15471245 medio pezzi 50
15491245 X-Large pezzi 50
15401255 2 X-Large pezzi 50
15411255 3 X-Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15481245 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D15338134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.26€
    216.49€ / pezzi 50
    Risparmia 94.77€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Progettato per proteggere gli operatori da specifiche sostanze con un elevato livello di comfort. La tuta con cappuccio Bianca Dupont™ ProShield™ @@@20@@@ viene generalmente utilizzata per la protezione da particolato (tipo @@@5@@@) e schizzi o spruzzi di liquidi limitati (tipo @@@6@@@).
  • Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 5 e 6
  • EN 1073-2 (protezione dalla contaminazione radioattiva)
  • Trattamento antistatico (EN 1149-5) - all'interno
  • Cuciture esterne ribattute
  • Zip in nylon con patta
  • Disponibile in bianco, nelle misure da S a XXXL (è disponibile una versione in blu).
  • Cappuccio a 2 pezzi.
  • Volto, polsini, vita e caviglie con elastico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Size Large
Materiale SMS Fabric
Colore Bianco
Stile della caviglia Elastico
Stile polso Elastico
Stile collo Con cappuccio
Tipo di chiusura Zip in nylon con patta
Tipo di giuntura Cucito
Classe di protezione Categoria III, tipo 5 e 6
Certificazione/Conformità (UE) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Misura petto (sistema metrico) Da 100 a 108 cm
Da utilizzare con (applicazione) Operatori che desiderano protezione da polvere e sporcizia durante lavori di pulizia leggeri e per altri settori.
Quantità 50/conf.
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.