Learn More
Sartorius Prospenser Plus Bottle-top Dispenser
High quality bottletop dispensers with superior chemical resistance. Sartorius Prospenser Plus Bottle-top Dispenser is safe, convenient and customizable, making it ideal for a wide range of dispensing needs.
575.00€ - 950.00€
Specifica
Product Type Prospenser Plus Bottletop Dispenser
Autoclavabile Autoclavable
Include A32, A38, S40 Bottle adapters
Warranty 2 Years
Lunghezza (sistema metrico) 175 mm (5 mL)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Incrementi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Incrementi Prezzo Quantità e disponibilità  
15735595
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-723070
0.2 to 1 mL 0.05 mL
575.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15755595
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-723072
1 to 5 mL 0.10 mL
575.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15745595
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-723071
0.4 to 2 mL 0.05 mL
575.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15765595
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-723073
2 to 10 mL 0.25 mL
575.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15775595
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-723074
5 to 30 mL 0.5 mL
875.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15785595
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-723075
10 to 60 mL 1.0 mL
950.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High chemical and thermal resistance due to ceramic piston, glass cylinder, and highly resistant fluoroplastic parts
  • Incremental volume setting ensures accurate and repeatable results
  • Smooth and light to operate
  • Easy to attach aspiration tube with secure threaded connection
  • Media recirculation system allows unused media to be recovered from device and returned to bottle
  • - 360° rotating dispensing head
  • Universal connector at back of unit for drying tubes and filters
  • User-replaceable valves
  • Fully autoclavable
  • Available in volume range from 0.2 to 60mL
Specifications
  • Autoclavability: Fully autoclavable (121°C, 20 min., 1 bar/100 kPa)
  • Threaded Bottle Fitting: A45
  • Length: 173mm (5mL)
  • Bottle Adapters Included: A32, A38, S40
  • Weight: 388g (5mL)
Materials
  • Piston: Highly pure AI2O3-ceramic (99.7%)
  • Cylinder: Borosilicate glass 3.3
  • Valve block: Halar (ECTFE)
  • Valve ball: Borosilicate glass 3.3
  • Valve seat: Borosilicate glass 3.3
  • Valve spring: Hastelloy (99.7%)
Storage
Store at 0° to 40°C
Warranty
Two years
Specifica
Specifica
Prospenser Plus Bottletop Dispenser
A32, A38, S40 Bottle adapters
175 mm (5 mL)
Autoclavable
2 Years