Learn More
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-2H PSDVB Reversed Phase HPLC Column, Monolith, 4.6 mm x 50 mm
Codice prodotto. 11371873
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11371873
Marca: Thermo Scientific™ 064296
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Pore Size: Monolith; Column Phase: Reversed Phase
Run high throughput protein separations at exceptionally high flow rates with Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-2H LC Columns. These reversed-phase monolith columns deliver the outstanding resolving power of nonporous analytical media combined with faster separations for analysis of biomolecules. ProSwift polymer monolith columns achieve long column lifetime, exhibit reproducibility even after hundreds of runs and have broad pH stability, providing high stringent wash capability (1M NaOH).
Each monolith is a single cylindrical polymer rod containing an uninterrupted, interconnected network of flow-through channels of a specific pore size.
Medium channel (H) size (high permeability)
These channels and the monolith's nonporous surfaces provide fast mass transfer for the high-resolution and fast protein separations. The monolith morphology results in low operating backpressure, allowing the use of higher linear velocities with minimal loss of resolution.
Advantages of High Resolution at Exceptionally High Flow Rates
  • High operational flow rates available for fast analysis
  • High throughput and improved productivity
  • Excellent stability over a wide pH range of 1 to 14
  • Outstanding reproducibility and ruggedness
  • High loading capacity
Fast, Sensitive Protein Separations
  • High speed protein separations
  • High column-to-column reproducibility
  • Superior lifetime
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chimica della colonna Phenyl
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Portata 14 mL/min
Da utilizzare con LC/MS
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Pressione max 2800 psi (190 bar)
Dimensione particelle Monolith
pH 1 to 14
Dimensione del poro Monolith
Quantità Each
Solventi Most common Organic Solvents
Temperatura 70°C
Fase stazionaria PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene)
Product Line Monolith
Materiale di impaccamento Monolith Polymer
Tipo di colonna A fase inversa
Fase A fase inversa
Tipo Analytical Column
Tecnica Bio-LC
Green Features Responsibly packaged
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.