Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Protection Glass for LED Ring Light
Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
EasyLED Ringlights or VisiLED Ringlights S80-25 or S80-55
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Borofloat™ glass protection window with adapting thread M110 x1.
- Protects LEDs and microscope objective in oily and dusty environments.
- Fits 66 mm ID.
Specifica
Specifica
| Tipo | Protection Glass |
| Diametro (sistema metrico) interno | 66 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stereo Microscopy Illumination |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | EasyLED Ringlights or VisiLED Ringlights S80-25 or S80-55 |
| Materiale | Borofloat™ Glass |
| Size | M110 x 1 |