Learn More
Mutexil™ Soprascarpe protettivi in CPE
Codice prodotto. 11780114
Click to view available options
Product Type:
Copriscarpe
Copriscarpe protettive adesive
Copriscarpe protettive in CPE per visitatore
Scarponi con antiscivolo
Colore:
Bianco
Blue
Transparent
Size:
2 X-Large
2 XL
Misura unica
Universal
X-Large
Dimensione della confezione:
25 paia
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 250
pezzi 300
Codice prodotto. 11780114
Marca: Mutexil™ 4579911
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Choose from a range of choices and construction, from sticky, anti-slip, fluid -resistant, polypropylene and CPE variations with Mutexil™ Protective Overshoe Coverings.
  • Various sizes and colors
  • Needs-based styles
  • Per new standards EN ISO 20345 and EN ISO 20347
Specifica
Colore Transparent
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Materiale Tyvek
Tipo di giuntura Saldato
Size Universal
Caratteristiche suola Antiscivolo
Larghezza (sistema metrico) 450 mm
Monouso
Quantità confezione 1000/Pk.
Sterilità Sterile
Spessore 70μm
Resistente a Acqua
Product Type Copriscarpe