Learn More
R&D Systems™ Protein A ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 46.90 to 3000 pg/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 3919448 |
| Quantità | 1 Kit |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinonimo | Immunoglobulin G binding protein A, PROA, Protein-A, SPA, Staphylococcal protein A |