Learn More
Cytiva Terreno Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 ml
25 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
200mL
25mL
5mL
Descrizione
- Binding specificities that complement Protein A media
- Binds a broad range of IgG species and subclasses
- High capacity, >20mg human IgG/mL medium; high flowrate
- Multi-point attachment minimizes ligand leakage
- Used in a range of diagnostic and research applications
Specifica
Specifica
| Concentrazione di legante | 2mg Protein G/mL Medium |
| Matrix | 4% Cross Linked Agarose |
| Dimensione particelle | 90 μm |
| pH | 3 to 9 |
| Quantità | 200 mL |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used in a range of diagnostic and research applications |
| Legante | Recombinant Protein G lacking albumin binding region |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Protein G Sepharose 4 Fast Flow, 200 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.