Learn More
Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X (Dark-Purple Liq./Electrophor.), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10429313
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Poly Tube
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
Codice prodotto. 10429313
Marca: Fisher BioReagents BP6371
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This dye is added to protein samples prior to electrophoresis on SDS–PAGE gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance 0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU
Materiale o nome chimico Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X
CAS 56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0
Grado Elettroforesi
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%).
Imballaggio Poly Tube
Colore Purple
Quantità 1 mL
Forma fisica Liquid