Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16180371 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
5 mL
50 mL
Imballaggio:
200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes)
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
Sacchetto
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Snap Cap
RCF max:
17,000 x g
19,500 x g
25,000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 16180371
Marca: Eppendorf™ 0030122356
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
  • Il materiale Eppendorf LoBind garantisce un recupero dei campioni ottimale per migliori risultati dei saggi
  • Senza rivestimento della superficie (ad es. silicone) per ridurre al minimo il rischio di interferenza con il campione
  • Livello di purezza PCR clean con certificazione di qualità in lotti: privo di DNA umano, DNAasi, RNasi e inibitori della PCR
  • Disponibile come provetta, micropiastra e piastra Deepwell
  • Precisa chiusura del coperchio per minimizzare l'evaporazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità PCR Clean
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura Gray
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Centrifuge, Mixer, Freezer
Imballaggio 200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes)
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Cylindrical
Dichiarazioni di pulizia PCR Clean
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Temperature Range (Metric) -86 °C to 100 °C
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated Yes
Product Type Microcentrifuge Tube (PCR Clean, Protein LoBind)
RCF max 25,000 x g
Purity or Quality Grade PCR Clean (Non-sterile)