Learn More
Macherey-Nagel™ Protein Precipitation Buffer MP
Click to view available options
Quantità:
100 mL (for 250 preps)
20 mL (for 50 preps)
Dimensione della confezione:
100mL
20mL
Descrizione
NucleoSpin™ miRNA Kit for small and large RNA isolation
- Excellent total RNA recovery and purity by chaotropic salt lysis
- Convenient extraction without phenol/chloroform
- Support protocol for fractionation of RNA by size in two separate fractions
- Small RNA (< 200 nt) and Large RNA (> 200 nt)
- Additional isolation of total protein fraction ready to use for SDS-PAGE and Western blot analysis
- NucleoSpin™ Filters for efficient sample homogenization
- rDNase for efficient on-column removal of genomic DNA
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Protein Precipitation Buffer MP |
| CAS | 127-09-3 |
| Colore | Colorless |
| Concentrazione | Sodium acetate, Zinc chloride |
| Da utilizzare con (applicazione) | RNA Isolation |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | NucleoSpin miRNA kit |
| pH | 4.0 to 4.5 |
| Quantità | 20 mL (for 50 preps) |
| Formulazione | Sodium acetate, Zinc chloride |
| Odore | Acetic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Buffer MP (20 mL)
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: zinc chloride