missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Protein Z Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 68394-1-IG-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The Protein Z antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Protein Z. This antibody recognizes human antigen. The Protein Z antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Specifica
| Protein Z | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| PZ | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| 45-47 kDa, 27 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, ELISA | |
| 2A1D3 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 8858 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Monoclonal Antibody | |
| IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto