Learn More
Thermo Scientific™ Proteinase K, Ready-to-Use Soln.
Codice prodotto. p-7082370
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 15425899
Marca: Thermo Scientific™ J63710.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A stable and highly reactive serine protease; used for protein and nucleic acid isolation
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 39450-01-6
Colore Clear, Colorless
Content And Storage -30°C to -10°C
Peso formulazione 28.9 kd
Da utilizzare con (applicazione) A stable and highly reactive serine protease; used for protein and nucleic acid isolation
Product Type DNA Extraction Reagent
Quantità 25 mL
Forma Liquid,28.9 kDa