Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-NTA Agarose for His-tag Protein Purification
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifications
Specifications
| Capacità di legame | <50 mg/mL settled agarose |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Proprietà di legame | Batch |
| Matrix | 6 % Beaded Agarose (Cross-Linked), Precharged With Ni2+ |
| Content And Storage | 4°C to 8°C |
| Quantità | 100 mL |
| Tipo | Agarose |
| Tipo di legante | NTA (nitrilotriacetic acid) |
Safety and Handling
Signal Word
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in