missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PROX1 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marca: Proteintech 81778-1-RR-100UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The PROX1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human PROX1. This antibody recognizes human antigen. The PROX1 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.Specifica
| PROX1 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 500 μg/mL | |
| Rabbit | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 5629 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Recombinant Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| 2H12 | |
| Unconjugated | |
| Recombinant Protein | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| 90 kDa | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto