Learn More
PROZ Monoclonal Antibody (OTI3A11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA806674S
Descrizione
PROZ Monoclonal antibody specifically detects PROZ in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| PROZ | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9Y6W6 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 11221 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI3A11 | |
| Unconjugated | |
| DUSP10 | |
| protein Z, vitamin K dependent plasma glycoprotein; protein Z, vitamin K-dependent plasma glycoprotein; PROZ; PZ; vitamin K-dependent protein Z; vitamin K-dependent protein Z precursor variant 1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 180-482 of human DUSP10 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.