missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PRRT1 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA5111480
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Immunogen sequence: TLPRLGAGGL ASSAATAQRG PSSSAT Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 92%.
PRRT1 is a protein coding gene.
Specifica
| PRRT1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PRRT1 | |
| Bat4; Bat-4; C6orf31; C7H6orf31; D17H6S54E; Dispanin subfamily D member 1; DSPD1; G5b; IFITMD7; interferon induced transmembrane protein domain containing 7; Ng5; Orf31; proline rich transmembrane protein 1; proline-rich transmembrane protein 1; PRRT1; prrt1 {ECO:0000250; Synapse differentiation-induced protein 4; SynDIG4; UniProtKB:Q99946} | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 80863 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q99946 | |
| PRRT1 | |
| Recombinant Protein corresonding to Human PRRT1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108437). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto