Learn More
Novus Biologicals™ PRRX2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
:
0.1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Bersaglio | PRRX2 |
| Sinonimo | paired related homeobox 2, paired-like homeodomain protein PRX2, Paired-related homeobox protein 2, PMX2paired mesoderm homeobox protein 2, PRX-2, PRX2MGC19843 |
| Simbolo del gene | PRRX2 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering