Learn More
Thermo Scientific Chemicals Prussian Blue, pure
Codice prodotto. 13498468 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 13498468
Marca: Thermo Scientific Chemicals 215211000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14038-43-8 | C18Fe7N18 | 859.239 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14038-43-8
Formula molecolare C18Fe7N18
Molecular Weight (g/mol) 859.239
Numero MDL MFCD00135663
InChI Key DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 77510, Ferric ferrocyanide, Pigment Blue 27
PubChem CID 2724251
IUPAC Name iron(2+);iron(3+);octadecacyanide
SMILES [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[Fe+2].[Fe+2].[Fe+2].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Prussian Blue
Formula lineare Fe4[Fe(CN)6]3
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, practically insoluble in most common organic, solvents
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 859.25
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Blue
Quantità 100 g
Forma fisica Powder