Learn More
Semadeni™ PS Boxes
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
94 x 68 x 29 mm
105 x 87 x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Lid |
| Colore | Transparent |
| Materiale | Polystyrene |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Packaging, Storage |
| Include | Tightly Closing Lid |
| Product Type | Storage Box |
| Quantità | 1 Each |
| Dimensioni (L x P x A) | 94 x 68 x 29 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 94 mm |
| Vedi altri risultati |