Learn More
Tocris Bioscience™ PSB 0739
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
Highly potent P2Y12 receptor antagonist (Ki = 24.9 nM). Unlike clopidogrel (Cat. No. 2490), does not require bioactivation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | PSB 0739 |
| Quantità | 10 mg |
| Peso formulazione | 609.54 |
| Purezza | >96% |
| Peso molecolare | 611.551 |