missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PSG4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 10902-2-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The protein encoded by this gene is a pregcy-specific glycoprotein (PSG), one of several encoded by a cluster of similar genes on chromosome 19. This gene is a member of the carcinoembryonic antigen (CEA) gene family and may play a role in regulation of the innate immune system. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Specifica
| PSG4 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PSG4 | |
| CGM4, CGM4, PSG9, PS beta G 4, PS beta G 9, PSBG 4, PSBG 9, PSG4, PSG9 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 5672 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q00888 | |
| PSG4 | |
| PSG4 Fusion Protein Ag1167 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto