Learn More
PSMG3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene PSMG3
Concentrazione 0.23 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16834844
Vedere i documenti
Proteintech
15601-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16824844
Vedere i documenti
Proteintech
15601-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
PSMG3, also named as C7orf48 and PAC3, is a chaperone protein which promotes assembly of the 20S proteasome. It may cooperate with PSMG1-PSMG2 heterodimers to orchestrate the correct assembly of proteasomes.
Specifica
Specifica
PSMG3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q9BT73, Q9CZH3
100361517, 66506, 84262
PSMG3 Fusion Protein Ag7984
Primary
-20°C
PSMG3
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C7orf48, hPAC3, PAC 3, PAC3, PSMG3
Psmg3
IgG
Antigen Affinity Chromatography