Learn More
RETSCH PT 100 Model Sample Dividers
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Tensione:
100/240 V
220/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High division accuracy to suit modern analytical devices
- Modular design
- Automatic material feed via synchronized feeder
- Quick-release clamping system for simple and rapid handling of sample bottles
- Digital time setting
- Speed is monitored and kept constant
- Wide range of accessories including various dividing heads, collection and feeding systems
- Compact, easy to clean
Specifica
Specifica
| Product Type | Sample Divider |
| Dimensioni (L x P x A) | 420 x 580 x 910 mm |
| Requisiti elettrici | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Da utilizzare con (applicazione) | Agriculture, biology, chemistry/Plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/metallurgy, glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals |
| Altezza (sistema metrico) | 910 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Lunghezza (sistema metrico) | 420 mm |
| Modello | PT 100 |
| Fase | 1-phase Power Connection |
| Tensione | 100/240 V |
| Vedi altri risultati |