Learn More
RETSCH PT 200 Model Rotating Tube Dividers
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Tensione:
100/240 V
220/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Rotating Tube Divider |
| Dimensioni (L x P x A) | 551 x 520 x 1050 mm |
| Requisiti elettrici | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Da utilizzare con (applicazione) | Agriculture, biology, chemistry/Plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/metallurgy, glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals |
| Altezza (sistema metrico) | 1050 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Lunghezza (sistema metrico) | 551 mm |
| Modello | PT 200 |
| Fase | 1-phase Power Connection |
| Tensione | 100/240 V |
| Vedi altri risultati |