Learn More
Kinematica Dispersing Aggregate Dia. 30mm PT-DA 30/2WEC-F250
Marca:  Kinematica 11030309
Dispersing Aggregate Dia. 30mm PT-DA 30/2WEC-F250
Codice prodotto. 15503940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3433.50€
    3189.00€ / Pezzo
    Risparmia 244.50€
    7% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-02-2026