Learn More
Testo™ Pt100 Laboratory Probe
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to +400°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Probe, Laboratory |
| Certificazione/Conformità | Standard 60751 |
| Tempo di risposta | 45 sec. |
| Temperature Range (Metric) | -50°C to +400°C |