Learn More
Abnova™ PTCH1 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164641
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16173725
Marca: Abnova™ H00005727Q02.10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Human PTCH1 partial ORF (NP_000255.2, 651 a.a. - 750 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
  • Sequence: AHETQITMQSTVQLRTEYDPHTHVYYTTAEPRSEISVQPVTVTQDTLSCQSPESTSSTRDLLSQFSDSSLHCLEPPCTKWTLSSFAEKHYAPFLLKPKAK
Specifica
Numero di accesso NP_000255.2
ID gene (immissione) 5727
Nome patched homolog 1 (Drosophila)
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene BCNS, FLJ26746, FLJ42602, HPE7, NBCCS, PTC, PTC1, PTCH, PTCH11
Simbolo del gene PTCH1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer