missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pterostilbene, MedChemExpress

Codice prodotto. 16493906
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16493906

Marca: Medchem Express HYN0828

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Pterostilbene is a stilbenoid isolated from blueberries and Pterocarpus marsupium. Shows anti-oxidant, anti-inflammatory, anti-carcinogenic, anti-diabetic and anti-obesity properties. Pterostilbene blocks ROS production, also exhibits inhibitory activity against various free radicals such as DPPH, ABTS, hydroxyl, superoxide and hydrogen peroxide.

Pterostilbene is a stilbenoid isolated from blueberries and Pterocarpus marsupium. Shows anti-oxidant, anti-inflammatory, anti-carcinogenic, anti-diabetic and anti-obesity properties. Pterostilbene blocks ROS production, also exhibits inhibitory activity against various free radicals such as DPPH, ABTS, hydroxyl, superoxide and hydrogen peroxide.

Specifica

Materiale o nome chimico Pterostilbene
CAS 537-42-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H16O3
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 110 mg/mL (429.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(OC)=CC(OC)=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 256.3
Peso formulazione 256.3
Percent Purity 99.65%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato