Learn More
Masterflex™ PTFE 3-Way Direct Lift Solenoid Valve
Click to view available options
Tensione:
12 VDC
24 VDC
Pressione massima:
18 psi
30 psi
60 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for use with high-purity or corrosive fluids |
| Temperatura operativa max (sistema metrico) | 70°C |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1 Each |
| Tipo | 3-way Direct Lift Solenoid Valve |
| Tensione | 12 VDC |
| Pressione massima | 30 psi |