Learn More
Fisherbrand™ PTFE 4-Way Connector
Codice prodotto. 10068291 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6 mm
8 mm
Overall Length (Metric):
44 mm
48 mm
Larghezza (sistema metrico):
44 mm
48 mm
Altezza (sistema metrico):
14 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10068291
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accepts any rigid or semi-rigid tubing. Fisherbrand™ PTFE 4-Way Connector locks in place quickly with a bayonet type coupling.
  • Bayonet fitting
  • For use with rigid and semi rigid tubing such as glass, FEP or PTFE
Specifica
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 6 mm
Materiale PTFE
Overall Length (Metric) 44 mm
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Quantità confezione 1 Each
Larghezza (sistema metrico) 44 mm
Altezza (sistema metrico) 14 mm
Colore White
Max. Operating Temperature (Metric) 280°C
Product Type Connector